Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotors avec alésage de 15 ml
Pour centrifugeuses avec rotors pour tubes coniques de 15 ml
Marque: Eppendorf™ 5820732008
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.07500kg
Description
- Pour rotors avec alésage de 15 ml
- Compatible avec les tubes coniques de 5 ml
- 8/boîte
Spécification
Adaptateur | |
Tube Eppendorf™ de 5 ml pour rotor de centrifugeuse haute vitesse | |
Adaptateurs pour rotors avec alésage de 15 ml |