Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotors - centrifugeuse 5430 / 5430 R
Pour une utilisation avec le rotor F-35-6-30
107.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15188354
|
Eppendorf™
5427746005 |
Petits alésages de 6 rotors de 5 ml de la centrifugeuse Eppendorf 5430 / 5430 R |
107.00€
2 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15178354
|
Eppendorf™
5427747001 |
Grands alésages de 6 rotors de 5 ml de la centrifugeuse Eppendorf 5430 / 5430 R |
107.00€
2 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour 1 tube Eppendorf de 5,0 ml
- Tailles d’alésage de rotor disponibles : grandes et petites
Spécification
Adaptateur |