Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes Combitips Advanced™ - PCR
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
Garantit une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants.Les pointes de pipette PCR Eppendorf Combitips advanced™ respectent les exigences grandissantes des laboratoires modernes.
Combitips advanced remplace Combitips plus. Fonctionnant selon le principe de déplacement positif, elles distribuent toujours le volume désiré, quelles que soient la densité du liquide et ses caractéristiques de débit. Le travail avec des liquides radioactifs, agressifs, toxiques ou infectieux est également plus sûr grâce au piston hermétiquement scellé empêchant la contamination par aérosol. Le nouveau code couleur individuel facilite l’identification rapide de la pointe souhaitée.
- Parfaites pour une utilisation avec n’importe quel système Eppendorf Repeaters™
- Neuf tailles offrent une gamme de volumes optimale avec une distribution individuelle de 0,1 à 50 ml
- La géométrie de l’entonnoir empêche d’endommager les gants et assure une manipulation confortable
- La structure allongée permet à l’utilisateur de vider entièrement n’importe quel tube de laboratoire standard
- Utilisation d’une seule main ; boîte pratique avec distribution par une glissière
- Reconnaissance automatique des Combitips et calcul du volume
- Le dessin 3D sur le rebord supérieur permet une reconnaissance facile
- Qualité de pureté : Qualité PCR Clean- Les 4 portions en sachets hermétiques refermables (25 pointes par sachet) garantissent un stockage à l’abri de la poussière
- Qualités de pureté supplémentaires disponibles : qualité Eppendorf standard ou Biopur™ (réf. nos 13-683-700 à 726)
Idéales pour des applications variées, notamment ELISA, RIA, préparation générale d’échantillons et mise en place PCR et autres tâches de pipetage en série.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 25 ml |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Déclaration de pureté | Nettoyage PCR (non stérile) |
| Format | En vrac, en sachet |
| Type de pointe | Version longue, Déplacement positif |
| Conditionnement | 100 boîtes (4 sachets refermables x 25 boîtes) |
| Type de produit | Pointes de pipettes |
| Code couleur | Rouge |
| Afficher plus |