Learn More
Eppendorf™ Pointes pour pipettes Combitips advanced™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0.1mL
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 mL
50 mL
Code couleur:
Blanc
Bleu
Bleu clair
Gris clair
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
100 pièces
Description
Respectez les exigences grandissantes des laboratoires modernes grâce à ces pointes de pipettes. Les pointes de pipettes Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur rendent le travail avec des matières radioactives, agressives ou toxiques plus sûr. Le piston scellé hermétiquement prévient toute contamination par aérosol.
Les composants Combitips Advanced sont idéals avec toutes les Multipettes™. Le nouveau code couleur individuel facilite l’identification rapide de la pointe souhaitée.
- Sans agent glissant
- Pointe avec code couleur d’identification
- La géométrie de l’entonnoir, du corps cylindrique au rebord, protège les gants et assure une manipulation confortable
- Fonctionnement conforme au principe de déplacement positif
- Conception allongée pour un vidage complet de tous les tubes courants
- Graduations optimisées pour assurer la visibilité du volume de liquide
- Reconnaissance automatique des Combitips et calcul du volume
- Dessin 3D sur le rebord supérieur pour une reconnaissance facile
- Gamme étendue de neuf volumes (0,1 ml à 50 ml)
- Stockage à l’abri de la poussière
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0.2mL |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Déclaration de pureté | Biopur™ (Sterile) |
| Format | Emballage individuel |
| Type de pointe | Version longue, Déplacement positif |
| Conditionnement | 100 boîtes, conditionnées individuellement dans des blisters |
| Type de produit | Pointes de pipettes |
| Code couleur | Bleu clair |
| Afficher plus |