Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor F-34-6-38
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
1 tube Eppendorf™ de 5,0 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Compatible avec 1 tube conique de 5 ml
- Ensemble de 2
- Pour le rotor F-34-6-38
Spécification
Spécification
| Capacité | 1 tube Eppendorf™ de 5,0 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor pour la centrifugeuse 5804 / 5810 |
| Nb par paquet | 2 |