Learn More
Eppendorf™ Films et feuilles pour thermoscelleuse
Hermétiques à 100 %, éliminent l’évaporation et empêchent tout risque de contamination croisée
149.00€ - 210.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifié exempt RNase / DNase | Oui |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11518663
|
Eppendorf™
0030127870 |
Adhésif haute résistance qui forme un joint étanche pour minimiser l’évaporation des échantillons | Film de stockage |
160.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11508663
|
Eppendorf™
0030127854 |
Film de thermoscellage en aluminium pour PCR, particulièrement recommandé pour des volumes de faible réaction, meilleure protection contre l’évaporation | Film en aluminium pour PCR |
149.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11833432
|
Eppendorf™
0030127838 |
Scellage hermétique pour plaques PCR, particulièrement recommandé pour des volumes de faible réaction, meilleure protection contre l’évaporation | Film pour PCR |
210.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Nécessite une thermoscelleuse Eppendorf (réf. N° E5390 000 016)
- Le film de thermoscellage transparent permet la surveillance des échantillons dans les plaques
- Les feuilles de thermoscellage revêtue d’aluminium sont disponibles en versions décollable ou perforable
- L’outil de retrait de film élimine complètement le film et les feuilles thermoscellés
- Certifiés exemptes d’ADN, de DNase et de RNase et d’inhibiteurs PCR
- Autoclavables
Spécification
Autoclavable | |
Oui |