Learn More
Eppendorf™ Plateforme dédiée aux flacons Erlenmeyer pour agitateur à bain-marie modèle C76
Click to view available options
Nbre de positions:
2
6
Conditionnement:
1 pièce
Description
Capacité des flacons : 2
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plateforme interchangeable dédiée |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (impériale) | 16 in |
| Diamètre (métrique) | 40,64 cm |
| Longueur (métrique) | 305 mm |
| Largeur (impériale) de la plateforme | 12 in |
| Largeur (métrique) | 420 mm |
| Largeur (métrique) de la plateforme | 30,48 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Bain-marie à agitation C76 |
| Nbre de positions | 2 |