Learn More
Eppendorf™ Pipettes mécaniques monocanal Reference™ 2, sachets multiples
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2,5, 0,5 à 10, 2 à 20, 10 à 100, 20 à 200, 100 à 1 000 μl
0.5 à 10, 10 à 100, 100 à 1000 μl
100 à 1 000 μl, 0,5 à 5 ml, 1 à 10 ml
2 à 20, 20 à 200, 100 à 1000 μl
Conditionnement:
1 kit
Description
- Système de pipetage intégré avec technologie RFID interne
- Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
- Pipette avec code couleur et étiquette de volume permettant d’identifier rapidement la taille de la pointe / du volume
- La partie supérieure ronde de la pipette permet de travailler dans n’importe quelle position
- Affichage à quatre chiffres pour un réglage exact, rapide et sûr du volume (verrouillage du volume compris)
- La pointe conique à ressort réduit l’effort pendant le fonctionnement / l’éjection
- Manche supérieur solide, pièces mobiles et bords externes en acier inox pour une pipette robuste
- Grande flexibilité avec possibilité de retirer les cônes simples
- Assure un alignement continu identique de la pipette pendant le processus de travail
- Pipette entièrement autoclavable avec une surface lisse et peu de bords rugueux
- Fonctionnement par bouton unique
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Assorties |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Référence 2 |
| Type | Kit de pipettes Reference 2 |
| Volume (métrique) | 2 à 20, 20 à 200, 100 à 1000 μl |
| Comprend | Trois pipettes à vol. réglable : 2 à 20 μl / jaune, 20 à 200 μl, 100 à 1000 μl |
| Type d’emballage | epT.I.P.S Box 2.0 |
| Quantité | 3 x 96 tips |