Learn More
Eppendorf™ Pipettes à volume fixe Research plus™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-3790202 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
Précision:
±0,6%
±0,8%
±1%
±1,2%
plusmn; 0,7%
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15753459
Marque: Eppendorf™ 3124000016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résistantes aux contraintes chimiques, thermiques et mécaniques
  • Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
  • affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement Affichage de l’étalonnage et ouverture de réglage pour des liquides et des volumes spécifiques. Système à piston PerfectPiston™ ultra-léger construit à partir de Fortron™ résistant aux produits chimiques. Le clip de connexion rapide permet de retirer la partie inférieure en deux étapes rapides (indisponible pour les pipeteurs de 10 μl). La pointe conique à ressort favorise un ajustement serré par rapport à la pointe. La couleur indique le volume du pipeteur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±1,2%
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
À utiliser avec Cône de pipette de 20 μl
Type Pipette à volume fixe
Volume (métrique) 10 μL
À utiliser avec (équipement) Pointe de pipette 20 mu;l
Comprend Embout conique à ressort, éjecteur, bouton de fonctionnement gris