Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5430 / 5430 R
Handla allt Eppendorf Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacité:
16 tubes Eppendorf de 5,0 ml
24 tubes de 1,5/2,0 ml
64 tubes PCR de 0,2 ml
6 tubes coniques de 15/50 ml ou 12 tubes Vacutainer
FCR max.:
13 543 x g
16 049 x g
21 191 x g
7 745 x g
Vitesse max.:
11 800 tr/min
12 700 tr/min
14 200 tr/min
7 830 tr/min
Comprend:
Couvercle
Couvercle de rotor
Couvercle de rotor et adaptateur de bande PCR
Couvercle du rotor étanche aux aérosols
Förpackningsstorlek:
1 pièce
Beskrivning
Innehåller
Lid (see details for type)
- Vitesse maximale : 21 191 × g (14 200 tr/min)
- Capacité max. :16 × Tubes Eppendorf™ de 5,0 ml
- Étanche aux aérosols pour une centrifugation en toute sécurité des échantillons dangereux
- Couvercle Eppendorf QuickLock™
- Les tubes Eppendorf™ de 5,0 ml avec bouchons à vis ne peuvent utiliser que la moitié (8) des emplacements dans le rotor
Certifikat
Aerosol-tight rotors are tested and certified by the Health Protection Agency (Porton Down, UK)
Specifikationer
Specifikationer
| Description | FA-45-16-17, Aerosol-tight - includes rotor lid |
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 16 tubes Eppendorf de 5,0 ml |
| FCR max. | 21 191 x g |
| Vitesse max. | 14 200 tr/min |
| Diamètre max. du tube | 17 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses 5430 / 5430R |
| Comprend | Couvercle |
| Nbre de positions | 16 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering