Includes
2 jeux de pièces
- À utiliser avec la centrifugeuse 5810/5810 R.
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour rotor |
| Capacité | 14 tubes coniques de 15 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor S-4-104 pour la centrifugeuse 5810 / 5810 R |
| Nb par paquet | 2/boîte |