Learn More
Eppendorf™ Joint adhésif de stockage en feuille de métal pour microplaques
Joints en film de stockage et feuille de métal collés pour un scellage simple et fiable pendant le stockage des échantillons
Marque: Eppendorf™ 0030127889
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
- Film de thermoscellage et feuille de métal pour un blocage continu avec la meilleure protection contre l’évaporation
- Les produits en feuille de métal sont en aluminium, peuvent être perforés et protègent les échantillons photosensibles
- Les produits en film sont transparents et fournissent une protection contre les perforations indésirables
- Couvercle de plaque Eppendorf : protection stable et flexible des échantillons pendant le stockage à court terme
Spécification
Aluminium | |
Feuille de métal pour le stockage |