Learn More
Eppendorf™ Pipettes électroniques Xplorer™ plus
GREENER_CHOICE
Code produit. 16282401 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
1 à 20 μL
15 à 300 μL
5 à 100 μl
50 à 1200 μL
Nombre de canaux:
8
12
16
24
Couleur:
Gris moyen
Jaune
Jaune clair
Orange
Rose clair
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16282401
Marque: Eppendorf™ 4861000792
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec système d’exploitation intuitif et conception pensée pour la simplicité, la précision et la reproductibilité
  • Agitateur multifonctionnel avec fonction “Up is up and down is down”
  • Cadran de sélection pour une sélection rapide et facile des fonctions
  • Affichage couleur explicite sans sous-menus et avec angle ergonomique pour une lisibilité optimale dans chaque position
  • La pointe conique à ressort pour toutes les pipettes jusqu’à 1 000 µl , tout en minimisant les forces de fixation de la pointe, permet également de réduire la tension
  • Batterie rechargeable puissante pour atteindre jusqu’à 8 heures de travail sans avoir besoin de recharger
  • Prise d'alimentation séparée : Le travail peut se poursuivre pendant la charge
  • Réglage des conditions extérieures (par ex. hauteur géographique, liquides à haute densité)
  • La partie inférieure de la pipette peut être autoclavée pour garantir la décontamination
  • 9 langues différentes : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol)
  • Uniquement Xplorer plus : Programmation individuelle, réglages du volume fixe, protection par mot de passe, interrupteur marche/arrêt, applications supplémentaires, affichage des fréquences d’entretien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie Lithium-ion
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune clair
Jetable Réutilisable
Nombre de canaux 16
Gamme de produits Xplorer Plus
Programmabilité Oui
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 5 à 100 μl
Affichage LCD
Type de doigt Ergonomique
Comprend 10 modes de pipetage, historique de pipetage, protection par mot de passe, indicateur de service et possibilité de programmer plusieurs modes en une séquence pour des applications personnalisées
Interface utilisateur multilingue Oui