Learn More
EPPS, 0,2 solution tampon M, pH 7,0, Thermo Scientific™
Code produit 15424129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424129 250 mL 250mL
15414129 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424129 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61538.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’EPPS est un tampon de Good couramment utilisé. Il est souvent utilisé comme séparateur dans les gels de focalisation isoélectriques ultrafins et améliore la résolution du phosphoglucomutase. Il est utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16052-06-5
Formule moléculaire C9H20N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 252.329
Numéro MDL MFCD00006160
Clé InChI OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme HEPPS
CID PubChem 85255
ChEBI CHEBI:42298
Nom IUPAC 3-[4211 -( -hydroxyéthyl)pipérazine- -yl]propane- -acide sulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau EPPS buffer soln.
Concentration 0.2 M
pH 7.0
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water.