Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 0,2 solution tampon M, pH 8,0
Description
EPPS or HEPPS is a commonly used Good’s buffer. It is often used as separator in ultrathin isoelectric focusing gels and enhances the resolution of phosphoglucomutase. It is used as a buffering agent in biology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
EPPS ou HEPPS est un tampon de Good couramment utilisé. Il est souvent utilisé comme séparateur dans les gels de focalisation isoélectriques ultrafins et améliore la résolution du phosphoglucomutase. Il est utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | EPPS buffer soln. |
| Concentration | Solution de tampon 0,2M |
| pH | 8.0 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |
| Informations sur la solubilité | It is soluble in water. |