Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 0,2 solution tampon M, pH 8,5
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | EPPS buffer soln. |
| Concentration | 0.2 M |
| pH | 8.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 mL |