Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 99 %, pour la biochimie
Code produit 10104480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10104480 100 g Flacon en verre 100g
10474205 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10104480 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 172601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.90€
    71.65€ / 100g
    Économisez 13.25€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252.329 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16052-06-5
Formule moléculaire C9H20N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 252.329
Numéro MDL MFCD00006160
Clé InChI OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]propanesulfonic acid
CID PubChem 85255
ChEBI CHEBI:42298
Nom IUPAC 3-[4211 -( -hydroxyéthyl)pipérazine- -yl]propane- -acide sulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Spécification
Absorbance (0.1 M aq. soln.) (1 cm cell)
Nom chimique ou matériau EPPS
Conditions d’absorbance (0.1M aq. soln.) (1 cm cell)
Couleur Blanc
pH 5 to 6 (10% w/v soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Poids de la formule 252.33
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Biochimie