Learn More
EPPS, JustPURE™, poudre blanche, Fisher BioReagents
Spécification
Spécification
| Absorbance | 0.1 max. at 280nm |
| Nom chimique ou matériau | EPPS |
| CAS | 16052-06-5 |
| Point de fusion | 237°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.0 to 6.0 |
| Forme physique | Poudre / Solide |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99.5 % |
| Formule moléculaire | C9H20N2O4S |
| Show More |