Learn More
Mésilate d'éprosartan, Mikromol™
Code produit 18020610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18020610 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18020610 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1577.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
mésylate d'éprosartan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Eprosartan Mesilate
CAS 144143-96-4
Noms d’analytes ou de composants Eprosartan Mesilate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H24 N2 O4 S . C H4 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-Thiophenepropanoic acid, α-[[2-butyl-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]-1H-imidazol-5-yl]methylene]-, (E)-, monomethanesulfonate, 2-Thiophenepropanoic acid, α-[[2-butyl-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]-1H-imidazol-5-yl]methylene]-, (αE)-, monomethanesulfonate, Eprosartan Mesylate, Eprosartan methanesulfonate, SKF 108566J
Formule InChI InChI=1S/C23H24N2O4S.CH4O3S/c1-2-3-6-21-24-14-19(12-18(23(28)29)13-20-5-4-11-30-20)25(21)15-16-7-9-17(10-8-16)22(26)27;1-5(2,3)4/h4-5,7-12,14H,2-3,6,13,15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29);1H3,(H,2,3,4)/b18-12+;
SMILES CCCCc1ncc(\C=C(/Cc2cccs2)\C(=O)O)n1Cc3ccc(cc3)C(=O)O.CS(=O)(=O)O
Nom IUPAC ácido 4-[[2-butil-5-[(E)-2-carboxi-3-tiofen-2-ilprop-1-enil]imidazol-1-il]metil]benzoico; ácido metanosulfónico
Poids moléculaire (g/mol) 520.62
Quantité 250 mg
Poids de la formule 520,1338 g/mol