Learn More
Cytiva EPS 601 POWER SUPPLY
Code produit. 10763457 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Tension:
6-600 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10763457
Marque: Cytiva 18113002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Couvrez une vaste gamme d’applications d’électrophorèse et de transfert. Conçues pour une utilisation performante, les alimentations EPS sont gages de sécurité et de reproductibilité supérieures
  • Feature membrane keypads and clear digital displays for ease of programming
  • Timed or continuous runs, with end-of-run alarm
  • Automatic parameter limit crossover prevents overheating, protects experiments and equipment
  • Two pairs of power outlets permit duplicate parallel runs
  • Automatic recovery after power failure
  • Constant current mode is recommended for blotting to prevent overheating
  • Constant voltage mode is recommended for other applications, such as nucleic acid submarine and mini-vertical gel electrophoresis
  • Constant power mode is recommended when maintain a constant temperature without a circulating cooler
EPS 601
  • Suitable for general applications, including mini- and standard-sized vertical gels and many blotting applications
  • Constant voltage, constant current, and constant power modes
  • Stores and recalls three protocols
  • 600 V, 400 mA, 100W maximum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN61010-1, CE 89/336/EEC (EMC directive), CE 73/23/EEC (LV directive)
Actuel 1 to 400 mA
Description Les alimentations EPS couvrent une vaste gamme d’applications d’électrophorèse et de transfert. Conçues pour une utilisation performante, les alimentations EPS sont gages de sécurité et de reproductibilité supérieures.
À utiliser avec (application) General applications, including mini and standard sized vertical gels and many blotting applications
Minuteur 1 min à 500 h
Type EPS 601 Power Supply
Affichage Numérique
Plage d’humidité 0 to 0.95%
Pression max. 106 kPa, altitude maximale de 2000 m
Nbre de prises Jack 2
Dimensions d’ouverture (métrique) 0.4 cm
Température (impériale) en fonctionnement 39,2°F à 104°F
Température (métrique) en fonctionnement 4°C à 40°C
Dimensions (L x l x H) 12.25 x 9.75 x 3.75 in. (31 x 25 x 9.5 cm)
Longueur (impériale) 12,25 in
Longueur (métrique) 31 cm
Largeur (impériale) 9.75 in.
Largeur (métrique) 25 cm
Hauteur (impériale) 3,75 in
Hauteur (métrique) 95 mm
Poids (impériale) 8.3 lb.
Poids (métrique) 3.8 kg
Alimentation électrique 100 à 120/220 à 240 V 50/60 Hz
Tension 6-600 V
Puissance 100 w
Ampérage 400 mA
Frequency 50/60 Hz