Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0
Code produit. p-200003885 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Dimensions:
10 à 300 μl
1 000 à 1 250 μl
1 250 μl à 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17891457
Marque: Eppendorf™ 0030076249
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La boîte ne contient pas d'embouts de pipette.
  • Contamination-free transfer of trays to stable working box
  • System optimized for use with multichannel pipettes
  • Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
  • Tips can be attached to pipette from refill trays
  • Boxes and trays are autoclavable at 121°C for subsequent use
  • epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
  • ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Box Only
Type de produit Empty Tip Box
Array None
Autoclavable Autoclavable
Couleur White, Blue
Capacité Pipette Tips
Matériau Polypropylene
Positions Multiple
Forme Carré
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Air-cushion system
Conditionnement 1 Empty Reusable Box
Quantité 1 Ea.
Dimensions 10 à 300 μl