Description
- Les epT.I.P.S. Motion peuvent être utilisés avec epMotion™ 96 ou intégrés à votre plateforme en version reload system lorsqu'ils sont combinés au portoir de pointes TipHolder
- Les pointes rechargeables de haute qualité sont livrées dans une recharge thermoformée en PET avec couvercle scellé
- Remplacer la boîte jetable par ce portoir de pointes en aluminium autoclavable permet de réduire le volume de déchets de 40% max
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 10 à 1000 μl |
| Filtré | Filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Clair |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Format | Support à pointes suspendues |
| Type de pointe | Étalon, Structuré |
| Type de produit | Pointes robotisées |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | Eppendorf epMotion |
| Afficher plus |