Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Comme Pointes SafeRack
GREENER_CHOICE
Code produit. 30019050 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,000 μl
1 000 μl
50 μl
300 μl
Stérilité:
Non stérile
Pour un usage en PCR
Filtré:
Filtré
Non filtré
Conditionnement:
960 pièces
Code produit. 30019050
Marque: Eppendorf 0030014618
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les nouveaux systèmes epMotion permet de réutiliser les pointes, ce qui constitue un choix économique pour les lavages multiples d'un même puits.
  • Eppendorf a tout spécialement conçu les epT.I.P.S. pour toutes les plateformes epMotion™ 5070 et 5075 de manipulation des liquides
  • Pointes de pipette epT.I.P.S. Motion SafeRack, avec ou sans filtres, etes résistantes aux torsions et présentées sur des racks sans contamination recommandés pour la réutilisation des pointes grâce au système epMotion 5073
  • Les nouveaux systèmes epMotion permettent de réutiliser des pointes, par exemple comme choix économique pour les nettoyages multiples d'un même puits. Pour cela, les pointes spéciales epT.I.P.S. Motion SafeRack tips sont recommandées. Compartiments individuels dans le rack éviter les interférences entre le spointes utilisées
  • Disponible en qualité standard et PCR clean pour 50 µL, 300 µL, et 1000 µL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 μl
Filtré Filtré
Stérilité Pour un usage en PCR
Couleur Clair
Autoclavable Non autoclavable
Format Boîte
Type de pointe Étalon, Structuré
Type de produit Pointes robotisées
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Eppendorf epMotion
Graduée Non