Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 16492245 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 20 μl
0,1 à 5 ml
0,2 à 5 ml
0,25 à 2,5 ml
0,5 ml à 10 ml
0,5 à 10 ml
2 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1000 μl
50 à 1250 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Code couleur:
Bleu
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Vert
Vert foncé
Violet
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
480 pièces
Code produit. 16492245
Marque: Eppendorf™ 0030075242
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Garanties PCR clean, stériles et exemptes de pyrogènes, d'ATP et d'ADN bactérien, elles répondent aux exigences les plus strictes de l'industrie médicale, pharmaceutique et alimentaire ainsi que de la biologie moléculaire et cellulaire.
  • Garantis usage en PCR, stériles, exempts de pyrogènes, d’ATP et d’ADN bactérien
  • Ils répondent aux exigences les plus strictes des industries médicales, pharmaceutiques et alimentaires
  • Répond également aux exigences décrites pour la biologie moléculaire et la biologie cellulaire
  • Numéro de lot et date de péremption sur chaque étiquette de portoir
  • Certificats spécifiques au lot délivrés par un laboratoire indépendant disponibles au téléchargement
  • Conception de portoir mince et moderne avec couvercle refermable
  • Durabilité améliorée avec 20 % de polypropylène en moins consommés par portoir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Remplace le numéro de réf. 0030075056
Volume (métrique) 20 à 300 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Incolore
Longueur (impériale) 2,16 in
Longueur (métrique) 55 mm
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, certificat de qualité, certificats spécifiques au lot disponibles
Déclaration de pureté Biopur™ (Sterile)
À utiliser avec (application) Biologie cellulaire/moléculaire, industrie médicale, pharmaceutique et alimentaire
Format Rack
Type de pointe Étroit
Conditionnement 480 pointes (5 portoirs x 96 pointes)
Quantité 480 cônes (5 x 96)
Type de produit Pointes de pipettes
Comprend Portoirs, couvercle
Code couleur Orange
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Air-Cushion System
Graduée Oui
Gamme de produits epT.I.P.S.