Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks
GREENER_CHOICE
Product Code. p-7184599 Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 20 μl
0,1 à 5 ml
0,2 à 5 ml
0,25 à 2,5 ml
0,5 ml à 10 ml
0,5 à 10 ml
2 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1000 μl
50 à 1250 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Code couleur:
Bleu
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Vert
Vert foncé
Violet
Unit Size:
120 pièces
240 pièces
480 pièces
Product Code. 16667872
Brand: Eppendorf™ 0030071662
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Garanties PCR clean, stériles et exemptes de pyrogènes, d'ATP et d'ADN bactérien, elles répondent aux exigences les plus strictes de l'industrie médicale, pharmaceutique et alimentaire ainsi que de la biologie moléculaire et cellulaire.
  • Qualité de pureté biologique la plus élevée
  • Usage en PCR garanti, stérile
  • Sans pyrogènes, ATP et ADN
  • L’emballage de stérilité est conforme aux normes DIN EN ISO 11607 et DIN EN 868-2-10
  • Conception de rack mince et moderne avec couvercle refermable
  • Conditionnement en racks
  • À utiliser dans les industries pharmaceutiques et alimentaires, la biologie moléculaire et la technologie cellulaire
  • Durabilité améliorée avec 35 % moins de polypropylène consommé par rack
  • Un laboratoire indépendant inspecte chaque lot de production
  • Des certificats spécifiques à chaque lot sont disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Pyrogen-, ATP-, and DNA-free
Volume (métrique) 0,1 à 5 ml
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Violet
Couleur de rack Violet
Longueur (impériale) 4,7 in
Longueur (métrique) 120 mm
Déclaration de pureté Nettoyage PCR (non stérile)
À utiliser avec (application) Biologie cellulaire/moléculaire, industrie médicale, pharmaceutique et alimentaire
Format Rack
Type de pointe Étroit
Conditionnement 120 pointes (5 portoirs x 24 pointes)
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Violet
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Air-Cushion System
Graduée Oui
Gamme de produits epT.I.P.S.