missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eptapirone, MedChemExpress

Code produit. 16457978
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16457978

Marque: Medchem Express HY19946

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Eptapirone (F11440) is a potent, selective, high efficacy 5-HT1A receptor agonist with marked anxiolytic and antidepressant potential.

Eptapirone (F11440) is a potent, selective, high efficacy 5-HT1A receptor agonist with marked anxiolytic and antidepressant potential.

Spécification

Nom chimique ou matériau Eptapirone
Forme physique Solid
CAS 179756-58-2
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H23N7O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme F 11440
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (723.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C)N(CCCCN2CCN(C3=NC=CC=N3)CC2)N=CC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 345.4
Poids de la formule 345.4
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis