Learn More
Eppendorf™ Boîte de pointes de pipettes epTIPS™ à faible rétention
Boîte à code couleur pour le stockage de pointes de pipette epTIPS.
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
|---|---|
| À utiliser avec (application) | Les pointes de 0.1μ l à 10μ l et de 2μ l à 200μ l sont fournies en piles de cinq pouvant être stérilisées ensemble en autoclave |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Low Retention |
Description
Colour coded box for storing epTIPS pipettor tips
- Transfert sans contamination des plateaux vers la boîte de recharge (boîte epTIPS) dans des couvercles en plastique
- Racks autoclavables
- Également disponibles en qualité PCR Clean, exemptes d’ADN, de DNAse, de RNase et d’inhibiteurs de PCR
- Les pointes de 0,1 μl à 10 μl et de 2 μl à 200 μl sont fournies par piles de cinq unités pouvant être autoclavées ensemble
Spécification
| Autoclavables | |
| Les pointes de 0.1μ l à 10μ l et de 2μ l à 200μ l sont fournies en piles de cinq pouvant être stérilisées ensemble en autoclave | |
| Rack | |
| Low Retention |