Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes epTIPS™ standard
GREENER_CHOICE
Code produit. 10744587 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
0.5 à 20 μl
100 à 5000 μl
1000 à 10000 μl
1 000 à 10 000 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
20 à 300μl
250 à 2500 μl
50 à 1000 μl
50 à 1250 μl
Longueur (métrique):
34 mm
40 mm
4,6cm
5,3cm
5.5cm
55mm
7.1cm
7,6cm
10,3cm
11,5cm
12 cm
16.5 cm
24.3cm
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Transparent
Turquoise
Vert
Vert foncé
Violet
Conditionnement:
1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)
1 000 pointes (4 sachets x 250 pointes)
200 pointes (2 sachets x 100 pointes)
500 pointes (5 sachets x 100 pointes)
Dimensione della confezione:
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
Codice prodotto. 10744587
Marca: Eppendorf™ 0030000730
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilisez ces pointes de pipettes universelles avec de nombreux modèles de pipettes. Les recharges de cônes de pipettes Eppendorf™ epT.I.P.S.™ standard présentent des propriétés mouillantes optimales, une haute transparence et des degrés de pureté certifiés.
Utilisez ces pointes de pipettes universelles avec de nombreux modèles de pipettes.Les recharges de cônes de pipettes Eppendorf™ epT.I.P.S.™standard présentent des propriétés mouillantes optimales, une haute transparence et des degrés de pureté certifiés.
  • Forces minimales requises pour la mise en place et l’éjection avec le plus haut niveau d’étanchéité
  • Grâce à leur géométrie ergonomique, les cônes s’ajustent parfaitement sur la pipette Eppendorf
  • Les graduations fines permettent de vérifier visuellement le volume de pipetage encore plus facilement
  • Les pointes fines rétractées ou allongées simplifient la manipulation des petits volumes
  • Les pointes longues et étroites atteignent le fond des récipients hauts et étroits sans toucher les bords
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (métrique) 50 à 1250 μl
Couleur Vert foncé
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 4,1 in
Longueur (métrique) 10,3cm
Format En vrac
Type de pointe Universal
Conditionnement 1 000 pointes (4 sachets x 250 pointes)
Quantité 1000 Pk.
Type de produit Pointes de pipettes
À utiliser avec (équipement) Eppendorf
Graduée Oui
Gamme de produits epT.I.P.S.
Matériau Polypropylène
Graduations Fine
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato