Learn More
Cytiva Tubes d’équilibrage
Code produit. 11713773 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
:
12/boîte
Code produit. 11713773
Marque: Cytiva 80646779
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Recommandation concernant les volumes de solution d’équilibrage
Offrent un moyen pratique d’équilibrer les bandes à gradient de pH immobilisé (IPG) avant l’électrophorèse 2D
  • 12/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pour équilibrer les bandes à gradient de pH immobilisé (IPG) avant l’électrophorèse 2D