Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de donneur équin
Code produit. p-2625236 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Couleur:
Brun doré
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11495035
Marque: MP Biomedicals™ 092921154
Spécification
Certifications/Conformité Règlementations américaines
Couleur Brun doré
Contenu et stockage -20°C
Espèces Cheval
Forme Liquide
Type de produit Sérum de cheval
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration à 0,2 μm
À utiliser avec (application) Essais de diagnostic
Concentration d’hémoglobine ≤35 mg/dl
Mycoplasme détecté Non
Osmolalité 273 à 301 mOsm/kg
pH 7,1 à 8
Teneur en protéines 5,6 à 9,1 g/dl