Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour ErbB2 (HER2) humain
Code produit. 17804200
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Code produit. 17804200
Marque: Invitrogen™ EHERBB2X10
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA de ErbB2 (HER2) humain permet la quantification du HER2 humain dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement le HER2 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’HER2 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’ErbB2 (Her2 / neu) est une tyrosine kinase du récepteur transmembranaire de 185 kDa de la famille EGFR (récepteur du facteur de croissance épidermique) qui régule les réponses biologiques telles que la croissance cellulaire, la différenciation et le développement tissulaire. L’ErbB2 n’a pas de domaine de liaison de ligands propre et ne peut pas lier les facteurs de croissance. Cependant, l’ErbB2 se lie étroitement à d’autres membres de la famille des récepteurs de l’EGF liés au ligand pour former un hétérodimère, stabiliser la liaison de ligands et améliorer l’activation médiée par la kinase des voies de signalisation en aval, telles que celles impliquant la protéine kinase activée par des agents mitogènes et la phosphatidylinositol-3 kinase. L’autophosphorylation de la tyrosine 1139 sur l’ErbB2 permet la liaison de Grb2 et du domaine Src SH2, ce qui permet l’activation des voies de signalisation Ras, Raf, ERK1/2 et JAK/STAT, respectivement. L’épissage alternatif d’ErbB2 résulte en plusieurs variantes de transcription, certaines codant différentes isoformes et d’autres qui n’ont pas été entièrement caractérisées. Chez l’homme, le gène codant l’ERBB2 est situé sur le chromosome 17. L’amplification et/ou la surexpression du gène ErbB2 ont été rapportées dans les tumeurs ovariennes, le cancer du sein, du poumon et de la peau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P04626
Plage de dosage 8,19 à 2 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 8 pg/ml
Plage d’étalonnage 8 pg/ml à 2 000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Protéases, peptidases & inhibiteurs
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 10 x 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 2064
Symbole de gène(s) ERBB2
Coefficient de variation inter-dosage < 12%
Coefficient de variation intra-dosage < 10%
Contenus des kits Solution d’arrêt, Concentrat de diluant de dosage, Plaque à 96 puits pré-enduite, Chromogène, Couvercles de plaques adhésives, Étalon, Tampon de lavage, Anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenèse
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme CD340, HER-2, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, NGL, TKR1
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min