Learn More
Eurofins DiscoverX ErbB2 Protein, Active
Description
Human EGF receptor 2 (HER2, ERBB2) tyrosine kinase is an EGF receptor-related protein tyrosine kinase which is overexpressed in many mammary and ovarian carcinomas. Binding of the ligand to the receptor is believed to activate the receptor's intrinsic protein kinase activity, initiating a signal transduction pathway which leads to increased cell proliferation. Truncated HER2, lacking the extracellular and transmembrane regions, is constitutively active. The active kinase transfers g-phosphates of ATP to the phenolic hydroxyl of specific tyrosine residues on target proteins.
GenBank NM_004448
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.01% CHAPS, 50% glycerol, 2 mM DTT. Frozen solution. |
| Poids moléculaire | 69 kDa |
| Quantité | 10 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | C-terminal 6His |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forme protéique | Truncated |
| Pureté ou qualité | ≥71% |
| Protéine | ErbB2, active |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.