Learn More
Erbium, solution étalon AAS, Specpure™, Er 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396339 500 mL 500mL
11329159 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 088063.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 12061-16-4 | Er2O3 | 382.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12061-16-4 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire Er2O3
Poids moléculaire (g/mol) 382.52
Numéro MDL MFCD00010991
Clé InChI ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium
Tension de vapeur 17mm Hg at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Type Analytical Standard
Quantité 500 mL
Qualité Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5 % ; oxyde d’erbium(III) :0,13 % ; eau :94,87%