Learn More
Nitrate d’erbium(III) pentahydraté, 99,9 % (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10217330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10217330 25 g Flacon en plastique 25g
10177413 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10217330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315140250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10031-51-3 | ErH10N3O14 | 443.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-51-3
Formule moléculaire ErH10N3O14
Poids moléculaire (g/mol) 443.35
Numéro MDL MFCD00149691
Clé InChI LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
CID PubChem 53249207
SMILES O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) nitrate pentahydrate
Couleur Rose
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 33 to 39% (Er)
Formule linéaire Er(NO3)3·5H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Nom IUPAC erbium(3+) ; trinitrate ; pentahydrate
Poids de la formule 443.35
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces