Learn More
Oxalate d’erbium(III) décahydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit 11376668
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376668 10 g 10g
11386668 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013216.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30618-31-6
Formule moléculaire C6H26Er2O22
Poids moléculaire (g/mol) 784.77
Numéro MDL MFCD00150142,MFCD00150142
Clé InChI CYHKKMLSGVLNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme erbium oxalate decahydrate,
CID PubChem 131877482
Nom IUPAC erbium;acide oxalique;décahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Er].[Er].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) oxalate decahydrate
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Er2(C2O4)3·10H2O
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 778.73 (598.58 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.64 g/mL