Learn More
Oxalate d’erbium(III) décahydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Erbium(III) oxalate decahydrate |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 50 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Formule linéaire | Er2(C2O4)3·10H2O |
| Numéro UN | UN3288 |
| Poids de la formule | 778.73 (598.58 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |
| Qualité | Reacton |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Afficher plus |