Learn More
Oxyde d’erbium(III), 99,8 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327818 25 g 25g
11317818 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036372.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour dépôt sous vide
Erbium(III) oxide is used for vacuum deposition electrical, optical and photoluminescenc, gate dielectrics in semi conductor devices, and in Biomedicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12061-16-4
Formule moléculaire Er2O3
Poids moléculaire (g/mol) 382.52
Numéro MDL MFCD00010991
Clé InChI ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) oxide
Point de fusion 2400°C
Forme physique Grumeau fritté
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,3646
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.0049g/L).
Poids de la formule 382.56
Pourcentage de pureté 99.8%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 8.64 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Erbium(III) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Erbium oxide