Learn More
Oxyde d’erbium(III), 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Erbium(III) oxide |
| Point de fusion | 2400°C |
| Forme physique | Poudre ou grumeau |
| Quantité | 10 g |
| Aspect | Powder or lump |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5% (REO) |
| Densité | 8.64 g/cm3 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acids |
| Poids de la formule | 382.56 |