Learn More
Perchlorate d'erbium, 10 000 mg/L dans H2O , 50 mL, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311612 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311612 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREO000032
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 mL
Concentration 10000 mg/L
Certifications/Conformité ISO 17025
Solvant ou matrice Eau