Learn More
Tige d’erbium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (base métallique à l’exclusion de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Erbium |
| Couleur | Argent à gris |
| Forme physique | Tige, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre |
| Quantité | 50 mm |
| Odeur | Odorless |
| Conditionnement | Mylar sous Argon |
| Aspect | Silver Gray rod |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (Metals basis excluding Ta) |
| Densité | 9.066g/cm3 |