Learn More
Norme Erbium : Er @ 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Description
Norme Erbium : Er @ 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Erbium |
| CAS | 7440-52-0 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Erbium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Er |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Er |
| Formule InChI | InChI=1S/Er |
| SMILES | [Er] |
| Afficher plus |