Learn More
Norme Erbium : Er @ 10000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 30003067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003067 100 mL 100mL
30002958 500 mL 500mL
30002982 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30003067 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGTERN100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme Erbium : Er @ 10000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium
CAS 7440-52-0
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Erbium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Er
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Er
Formule InChI InChI=1S/Er
SMILES [Er]
Nom IUPAC erbium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.259
Quantité 100 mL
Poids de la formule 165,93 g/mol