Learn More
Erdafitinib, MedChemExpress
Code produit. 16487516
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16487516
Marque: Medchem Express HY18708
MedChemExpress Erdafitinib (JNJ-42756493) is a potent and orally available FGFR family inhibitor; inhibits FGFR1/2/3/4 with IC50s of 1.2, 2.5, 3.0 and 5.7 nM, respectively.
Erdafitinib (JNJ-42756493) is a potent and orally available FGFR family inhibitor
Spécification
Nom chimique ou matériau Erdafitinib
CAS 1346242-81-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H30N6O2
Quantité 100 mg
Synonyme JNJ-42756493
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (139.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NC3=CC(N(C4=CC(OC)=CC(OC)=C4)CCNC(C)C)=CC=C3N=C2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 446.54
Poids de la formule 446.54
Pourcentage de pureté 98.63%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.