missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erdafitinib, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200095798
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16490068

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY18708

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Erdafitinib (JNJ-42756493) is a potent and orally available FGFR family inhibitor; inhibits FGFR1/2/3/4 with IC50s of 1.2, 2.5, 3.0 and 5.7 nM, respectively.

Erdafitinib (JNJ-42756493) is a potent and orally available FGFR family inhibitor

Specifica

Nom chimique ou matériau Erdafitinib
CAS 1346242-81-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H30N6O2
Quantité 5 mg
Synonyme JNJ-42756493
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (139.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NC3=CC(N(C4=CC(OC)=CC(OC)=C4)CCNC(C)C)=CC=C3N=C2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 446.54
Poids de la formule 446.54
Pourcentage de pureté 98.63%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato