Learn More
Bochem™ Becs Bunsen Erdgas
Code produit. 10038870
Click to view available options
Diamètre (métrique):
76 mm
78 mm
80 mm
Hauteur (métrique):
160 mm
165 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10038870
Marque: Bochem™ 7330
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
À utiliser avec du gaz naturel / propane
  • Valve à pointeau
  • À utiliser avec le gaz naturel / propane
  • Régulation de l’air
  • Flamme pilote
  • Température maximale de 1300°C
  • DIN 30665
Spécification
Type de produit Bec Bunsen
Type de gaz Gaz naturel, propane, Propane
Matériau Nickel, acier
Diamètre (métrique) 80 mm
Hauteur (métrique) 165 mm
Comprend Valve à aiguille
Température max. (métrique) 1300°C
Poids (métrique) 0,8 kg