Learn More
Bochem™ Brûleur à gaz de sécurité avec vanne à pointeau
Code produit. 10525801
Click to view available options
Type de produit:
Brûleur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10525801
Marque: Bochem™ 7400S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez en toute confiance grâce à un élément de sécurité thermo pour prévenir les accidents en laboratoire.
  • Un faible centre de gravité et un revêtement en caoutchouc antidérapant sous la base garantissent une stabilité absolue
  • Tous les conduits de gaz sont fabriqués à partir d’une pièce en laiton pour une précision maximale et une sécurité absolue
  • Bouton ergonomique et facile à utiliser permettant une régulation fine de l’alimentation en gaz
  • Fabriqué en laiton nickelé conformément à la norme DIN 30665
  • Maintient des températures allant jusqu’à 1 300°C
  • Pilote de sécurité thermoélectrique : après extinction de la flamme, l’élément de sécurité thermo ferme l’alimentation en gaz de la culasse magnétique
  • La flamme pilote déclenche la flamme principale
Spécification
Type de produit Brûleur
Type de gaz Gaz naturel
Matériau Nickel, acier
Diamètre (métrique) 78 mm
Hauteur (métrique) 170 mm
Comprend Valve à aiguille
Température max. (métrique) 1300°C
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (métrique) 0,8 kg