Learn More
Bochem™ Brûleur Erdgas TECLU
Click to view available options
Type de gaz:
Gaz naturel, propane, Propane
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Régulation de l’air
- Valve à aiguille
- Flamme pilote
- Température maximale de 1300°C
- DIN 30665
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brûleur Teclu |
| Type de gaz | Gaz naturel, propane, Propane |
| Matériau | Nickel, acier |
| Diamètre (métrique) | 76 mm |
| Hauteur (métrique) | 165 mm |
| Comprend | Valve à aiguille |
| Température max. (métrique) | 1300°C |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction