Learn More
Ergostérol, Mikromol™
Code produit 17969644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17969644 100 mg 100mg
17908964 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17969644 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1511.01
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ergostérol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ergosterol
CAS 57-87-4
Noms d’analytes ou de composants Ergosterol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C28 H44 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ergosterol (Provitamin D2), Ergosterol (8CI), Ergosterin, Provitamin D, Provitamin D2, Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3beta,22E)-, Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3β,22E)-, (3β,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3beta,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3β-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3beta-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3β-ol, 24alpha-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 24α-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 3beta-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, 3β-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, Ergocalciferol Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nom IUPAC (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-diméthylhept-3-èn-2-yl]-10,13-diméthyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrèn-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 396.65
Quantité 100 mg
Poids de la formule 396,3392 g/mol