Learn More
Ergostérol (provitamine D2), Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ergosterol |
| CAS | 57-87-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ergosterol |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C28 H44 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Ergosterol (Provitamin D2), Ergosterol (8CI), Ergosterin, Provitamin D, Provitamin D2, Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3beta,22E)-, Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3β,22E)-, (3β,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3beta,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3β-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3beta-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3β-ol, 24alpha-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 24α-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 3beta-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, 3β-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, Ergocalciferol Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nom IUPAC | (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-diméthylhept-3-èn-2-yl]-10,13-diméthyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrèn-3-ol |
| Show More |