Learn More
Ériochrome Cyanine T, pur, C.I.43820, indicateur de métal, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Spécification
Spécification
| CAS | 3564-18-9 |
| Formule moléculaire | C23H15Na3O9S |
| Numéro MDL | 12411 |
| Poids de la formule | 536.39g/mol |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Couleur | Marron-rouge |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Solide |